Learn More
Methyl 6-bromo-2-naphthoate, 98%
Product Code. 11446137
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11446137 5 g 5g
11436137 1 g 1g
11456137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11446137 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25106.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33626-98-1
Molecular Formula C12H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 265.106
MDL Number MFCD00100408
InChI Key JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
PubChem CID 854134
IUPAC Name methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Melting Point 121°C to 123°C
Quantity 5 g
Beilstein 2578943
Formula Weight 265.11
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 6-bromo-2-naphthoate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.