Learn More
Methyl heptadecanoate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17740649 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
17740649 5 g 5g
17730649 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17740649 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469300050
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Alpha Vector METHYLHEPTADECANOATE
Chemical Name or Material Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Melting Point 29°C to 30°C
Color Colorless or White to Yellow
Boiling Point 152°C to 153°C
Flash Point >110°C
Infrared Spectrum Conforms
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C18 H36 O2
MDL Number 00009001
Quantity 5 g
Synonym Methyl margarate
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Physical Form Liquid or Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.