Learn More
Methyl Heptafluorobutyrate, TRC
Catalog No. 30481531
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
Packungsgröße:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
30481531 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30481531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM0102855G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Methyl Heptafluorobutyrate
CAS 356-24-1
Molecular Formula C5 H3 F7 O2
Quantity 5 g
Synonym Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester
InChI Formula InChI=1S/C5H3F7O2/c1-14-2(13)3(6,7)4(8,9)5(10,11)12/h1H3
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC Name methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 228.065
Formula Weight 228.002
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.