Learn More
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| UN Number | UN3143 |
| Beilstein | 4732884 |
| Formula Weight | 327.33g/mol |
| Packaging | Glass Bottle |
| Suitability | Complies for sensitivity |
| Visual Transition Interval | 3.0 to 4.4 |
| Color | Orange |
| pH | 3.0 to 4.4 (pink to yellow) |
| Quantity | 100 g |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl Orange
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- H301-Toxic if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?