Learn More
Methyl Perfluorohexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H3F11O2/c1-20-2(19)3(8,9)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)18/h1H3 |
| Formula Weight | 327.9957 |
| Chemical Name or Material | Methyl Perfluorohexanoate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?