missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Toluene-4-sulphonate, Mikromol™

Produktkod. 17920526
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
17920526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17920526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0722.01
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl Toluene-4-sulphonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Chemical Name or Material Methyl Toluene-4-sulphonate
CAS 80-48-8
Analyte or Component Names Methyl Toluene-4-sulphonate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C8 H10 O3 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Methyl Toluene-4-sulphonate
InChI Formula InChI=1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC Name methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 186.23
Quantity 100 mg
Formula Weight 186.0351 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.