Learn More
Methyldopate Hydrochloride, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Methyldopate Hydrochloride |
| CAS | 2508-79-4 |
| Analyte or Component Names | Methyldopate Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H17 N O4 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?