Learn More
Methyle3-methyl-4-nitrobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| CAS Min % | 97.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber Glass Bottle |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 195.17 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?