Learn More
Methylsuccinic Acid, TRC
Product Code. 17973645
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17973645 1 g 1g
17912405 10 g 10g
17951225 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17973645 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3290451G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-07-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-21-5
Molecular Formula C5 H8 O4
Molecular Weight (g/mol) 132.12
Synonym 2-Methylbutanedioic acid
IUPAC Name 2-methylbutanedioic acid
SMILES CC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Formula Weight 132.0423
Chemical Name or Material Methylsuccinic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.