Learn More
Invitrogen™ MHC Class II I-Ab Monoclonal Antibody (AF6-120.1), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
178.00€ - 344.00€
Especificaciones
Antigen MHC Class II I-Ab
Clone AF6-120.1
Concentration 0.1 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
30054918
Ver documentos
Invitrogen™
M046T03B06-A
100 μg
344.00€
100µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30055828
Ver documentos
Invitrogen™
M046T02B06-A
25 μg
178.00€
25µg
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
MHC Class II I-Ab Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II I-Ab in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
MHC Class II I-Ab
0.1 mg/mL
Monoclonal
Mouse
Mouse
P01921, P06342, P06343, P06344, P06345, P06346, P14483
14961
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
AF6-120.1
Flow Cytometry
NovaFluor Blue 610-70S
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Abeta; AI845868; CELIAC1; DADB-249P12.2; H-2 class II histocompatibility antigen, A beta chain; H-2Ab; H2-Ab; H2-Ab1; H2Eb; H-2Eb; H2-iabeta; histocompatibility 2, class II antigen A, beta 1; HLA-DQB; Ia2; Ia-2; Ia4; Ia-4; IAb; I-Abeta; IDDM1; major histocompatibility complex class II beta chain; MGC163794; MGC163796; MHC class II antigen A beta; MHC class II H2-IA-beta-psi; response to metastatic cancers 1; Rmcs1
IgG2a κ
Affinity chromatography
H2-Ab1
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado