Learn More
Michigan Residual Solvents Mixture 471 1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324653
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 x 1 mL
missing translation for 'unitSize'
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30324653 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30324653 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DRES50000471TN
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 75-28-5, 106-97-8, 463-82-1, 74-98-6
Quantity 5 x 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Triacetin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.