Description
- Front zip fastening
- Left breast pocket
- Lower right pocket
- Bound seams
- Excellent liquid penetration resistance and barrier to fine particulates (>0.01 microns*)
- Silicone-free for paint spraying applications
- Low linting to reduce the risk of fibre contamination in some critical areas
- Anti-static according to EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Microporous Polyethylene Laminate (Non-woven) |
| Color | White |
| Closure Type | Zipper |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Chemicals |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?