Description
- Coverall with 2-piece hood
- Elasticated double cuffs (knitted inner cuff), waist and ankles
- Seams are ultrasonically welded and taped
- Highly visible bright orange colour for improved worker safety
- Liquid-tight dual zip designs without the need for additional taping
- Provides a barrier to numerous organic and inorganic chemicals and biological hazards
- Comfortable multi-layer material is lightweight, yet strong and durable
- Protection - >480 minutes breakthrough time against 14 of 15 chemicals listed in EN ISO 6529
- Anti-static according to EN 1149-5
Spécification
Spécification
| Product Type | Protective Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Multi-layer Fabric |
| Color | Orange |
| Disposable | Limited-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic, Knit |
| Neck Style | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?