Learn More
Socorex™ Micropipette Rack for Qualitix™ Tipfill Refill System
Descripción
- Accepts Qualitix™ Tipfill Refill System refill packs.
- Hinged lid.
- Smooth, rounded edges.
- Ergonomic snap latch that won't catch gloves.
- Transparent lid.
- Reusable.
Especificaciones
Especificaciones
| Closure Included | Yes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Natural |
| Holds | Micropipette Tips (10μL), Micropipette Tips (200μL ) |
| Stackable | Yes |
| For Use With (Equipment) | Qualitix™Tipfill Refill System |
| No. per Case | 10 |
| No. per Pack | 10 |
| Array | 96 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?