Learn More
R&D Systems™ Minocycline hydrochloride
Description
Minocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic. Displays neuroprotective, antiapoptotic, anti-inflammatory and antimicrobial effects. Acts as a matrix metalloproteinase (MMP) inhibitor; attenuates disease severity in mouse models of multiple sclerosis. Orally active and brain penetrant. Allows formation of extended pluripotent stem (EPS) cells in combination with CHIR 99021 (Cat.No. 4423), (S)-(+)-Dimethindene maleate (Cat.No. 1425) and human leukemia inhibitory factor.
For more information about how Minocycline hydrochloride may be used, see our protocol: Generation and Propagation of EPS cells (LCDM Cocktail) .
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 13614-98-7 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C23H28ClN3O7 |
| Formula Weight | 493.94 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 493.94 |
| Chemical Name or Material | Minocycline hydrochloride |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?