missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Syndecan-2/CD362 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB2965S-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Syndecan-2/CD362 Monoclonal specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| Syndecan-2/CD362 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| AAH49836.1 | |
| SDC2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362 Glu19-Gly144 Accession # AAH49836.1 | |
| RUO | |
| 6383 | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 305515 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| CD362, CD362 antigen, Fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SDC2, SYND2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2, Syndecan2 | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Syndecan-2/CD362 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse Syndecan-1, recombinant human (rh) Syndecan-3, or rhSyndecan-4 is observed. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido