Learn More
Human CXCR3 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB160G-025
 View more versions of this product
Product Code. 18736129
  • 268.00€ / 25 tests
Description
CXCR3 Monoclonal specifically detects CXCR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CXCR3
Monoclonal
Alexa Fluor 488
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXCR3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
2833
Human
Purified
Flow Cytometry
49801
Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
P49682
CXCR3
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR3 Met1-Leu368 Accession # P49682
25 Tests
Primary
Detects human CXCR3.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG1
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.