Learn More
MMP-7 Antibody (704202), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB7170K
Código de producto. 18543155
  • 642.00€ / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MMP-7 Monoclonal antibody specifically detects MMP-7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MMP-7
Monoclonal
DyLight 488
50mM Sodium Borate
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
704202
Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
EC 3.4.24, EC 3.4.24.23, matrilysin, matrin, matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine), matrix metalloproteinase 7 (matrilysin, uterine), Matrix metalloproteinase-7, MMP-7, MPSL1, PUMP1, PUMP-1, Pump-1 protease, uterine matrilysin, Uterine metalloproteinase
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse MMP-7, Met1-Leu264, Accession # Q10738
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Wnt Signaling Pathway
4316
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado