missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

129.00€ - 349.00€

Specifications

Antigen MMP24
Concentration 450 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30233208
View Documents
Proteintech
30102-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
30237843
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
30102-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Descrizione

Descrizione

The MMP24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MMP24. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MMP24 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica

Specifica

MMP24
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
450 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
10893
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato