Specifications
| Quantity | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Research Category | Cancer |
| Target | MMP28 |
| Synonym | EC 3.4.24.-, EPILYSIN, matrix metallopeptidase 28, matrix metalloproteinase 28, MM28, MMP25, MMP-28 MMP-25, putative MMP28 gene product |
| Gene Symbol | MMP28 |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?