Learn More
MMP3 Monoclonal Antibody (OTI4B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA806870S
Beschreibung
MMP3 Monoclonal antibody specifically detects MMP3 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| MMP3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P08254 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4314 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4B5 | |
| Unconjugated | |
| MMP3 | |
| CHDS6; EC 3.4.24.17; EMS-2; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 3; matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3; matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3 precursor; matrix metalloproteinase-3; metalloproteinase 3 receptor; MMP; MMP10; MMP3; MMP-3; MMP-3 protein; MMPs; progelatinase; proteoglycanase; SL-1; SLN1; SLN-1; STMY; STMY1; Str1; STR-1; stromelysin; stromelysin 1; Stromelysin1; stromelysin-1; Transin1; Transin-1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 246-477 of human MMP3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.