Learn More
Epredia™ Modified Grocott' s Methenamine Silver (Periodic Acid) Stain Kit
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Type:
Fast Green Stain Solution
Gold Chloride Solution (0.1%)
Methenamine/Borax
Periodic Acid Schiff
Silver Nitrate Solution (5%)
Silver Stain Kit, Periodic Acid
Sodium Thiosulfate Solution
Unit Size:
125mL
30mL
Each
Pack of 12
Description
- Fungi, basement membranes and opportunistic organisms, along with reticular fibers, are stained black
- Background is stained green
Specifications
Specifications
| Type | Fast Green Stain Solution |
| Quantity | 125 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering