Få mere at vide
Få mere at vide
Corning™ Modified Impeller Assembly
Shop alle Corning produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
For Use With (Equipment):
Magnetically-Driven 15L Proculture Spinner Flask
Magnetically-Driven 3L Proculture Spinner Flask
Magnetically-Driven 8L Proculture Spinner Flask
Pakningsstørrelse:
Each
Beskrivelse
Stainless steel impeller shaft with modified impeller blade for use with probes to create a small bioreactor.
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Impeller shaft with dual bearing |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Magnetically-Driven 15L Proculture Spinner Flask |
| Sterility | Non-sterile |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion