Learn More
Molecular Sieves, 3 Å, 4 to 8mesh, Solstice
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Mesh Size | 4 to 8mesh |
| Quantity | 5 kg |
| Linear Formula | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Chemical Name or Material | Molecular Sieves, 3 Å |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?