Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Canine Ig Mix Secondary Antibody
Beskrivelse
SA1-10635 detects canine Immunoglobulin. This antibody shows no cross-reactivity with bovine, equine, feline, rabbit, ovine, donkey, porcine, guinea pig, goat, or human immunoglobulin proteins. SA1-10635 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10635 immunogen is purified canine immunoglobulin.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Canine Ig Mix |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | DIG12-223.3 |
| Concentration | 1.6 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Purified canine immunoglobulin. |
| Purification Method | Protein A |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.