Description
TGF-β family members are key modulators of cell proliferation, differentiation, matrix synthesis, and apoptosis. As implied by their name, BMPs initiate, promote, and regulate the development, growth, and remodeling of bone and cartilage. In addition to this role, BMPs are also involved in prenatal development and postnatal growth, remodeling, and maintenance of a variety of other tissues and organs. BMP-5 is expressed in the nervous system, lungs and liver. It is a known regulator for dendritic growth in sympathetic neurons. BMP-5 is a 454 amino acid precursor protein that is cleaved to release the biologically active C-terminal mature protein.
Specifications
Spezifikation
| Accession Number | P49003 |
| For Use With (Application) | Control, Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 12160 |
| Molecular Weight (g/mol) | 31.2 kDa |
| Name | Mouse BMP-5 |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 2 μg |
| Storage Requirements | -20°C |
| Regulatory Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?