Learn More
R&D Systems™ Mouse EphB2 (NP_034272.1) VersaClone cDNA
Product Code. 18770267
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18770267 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18770267 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC3095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.52€
    732.90€ / 10µg
    Save 87.62€
    10% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene EphB2
Accession Number NP_034272.1
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Insert Type 2974 bp
Gene ID (Entrez) 2048
Gene Alias CAPB, Cek5, Drt, DRTEphB2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK5, elk-related tyrosine kinase, EPH receptor B2, eph tyrosine kinase 3, EPH-like kinase 5, ephrin type-B receptor 2, EPHT3MGC87492, EPTH3, Erk, ERKHek5, HEK5, Nuk, PCBC, protein-tyrosine kinase HEK5, Qek2, Renal carcinoma antigen NY-REN-47, Sek3, Tyro5, Tyrosine-protein kinase receptor EPH-3, Tyrosine-protein kinase TYRO5
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.