Learn More
R&D Systems™ Mouse SF20/MYDGF (NP_543027) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18716789
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18716789 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18716789 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10µg
    Save 18.65€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
R&D Systems™ Mouse SF20 (NP_543027) VersaClone cDNA is a bone marrow-derived monocyte and paracrine-acting protein.
The Mouse SF20 (NP_543027) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL25, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL25 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene SF20/MYDGF
Accession Number NP_543027
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Insert Type 514bp
pH 8.5
Gene ID (Entrez) 56005
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Quantity 10 μg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.