Learn More
R&D Systems™ Mouth Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)- Paraffin
Artikelnummer. 18195982 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Species:
Human
missing translation for 'unitSize':
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Species missing translation for 'unitSize'
18195982 Human Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18195982 missing translation for 'mfr' R&D Systems™ missing translation for 'supplierNo' NBP230287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.52€
    213.15€ / Pack of 5
    Save 42.37€
    16% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cross Reactivity Human
Type Mouth Tissue Slides (Squamous Cell Carcinoma)
For Use With (Application) Immunohistochemistry-Paraffin
Regulatory Status This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Species Human
Tissue Condition Squamous Cell Carcinoma
Product Line Novus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.