Learn More
Beschreibung
- The plasmid isolated from yeast is suitable for PCR and bacterial transformation.
- The same kit can be used to isolate plasmid from bacterial transformants for use in any downstream application (PCR, sequencing, restriction enzyme digestion, labeling, etc).
- Plasmid DNA mini-preps from yeast rescue positive prey plasmids after a yeast two-hybrid or a yeast one-hybrid screen.
Spezifikation
Spezifikation
| Sample Type | Yeast Plasmid Prep |
| For Use With (Application) | For PCR and bacterial transformation |
| Includes | Yeast lysing matrix, Alkaline Lysis solution, neutralizing solution, spin Buffer, wash solution concentrate, spin filters, catch tubes, Pre-lysis Buffer |
| No. of Samples | 100 Preps |
| Sample Volume | 1.5 mL |
| Sample Source | Yeast Culture |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?