Learn More
R&D Systems™ Mpro 13b-K
Beskrivning
Mpro 13b-K is a coronavirus Mpro inhibitor (IC50 values are 0.12, 0.58 and 0.9 μM for recombinant Mpro from SARS-CoV-2, MERS-CoV and SARS-CoV, respectively). Mpro 13b-K inhibits SARS-CoV-2 infection of human Calu3 cells (IC50 = 2.4 μM). The compound also inhibits SARS-CoV-2 replication in A549-ACE2-TMPRSS2, VeroE6 and Huh7 cell cultures (EC50 values are 0.84, 1.3 and 3.4 μM). Exhibits oral and inhalative bioavailability. Please note that this product was previously known as Mpro 13b.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | tert-Butyl (1-((S)-1-(((S)-4-(benzylamino)-3,4-dioxo-1-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)butan-2-yl)amino)-3-cyclopropyl-1-oxopropan-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)carbamate |
| CAS | 2412965-59-2 |
| Quantity | 5 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | 3C and 3CL Protease Inhibitors |
| Molecular Formula | C31H39N5O7 |
| Purity | 97% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?