Learn More
MRPS34 Monoclonal Antibody (OTI4E8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA505234S
Description
MRPS34 Monoclonal antibody specifically detects MRPS34 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| MRPS34 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P82930 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 65993 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4E8 | |
| Unconjugated | |
| MRPS34 | |
| 0610007F04Rik; 28S ribosomal protein S34, mitochondrial; 5330430D13Rik; AV001970; mitochondrial 28S ribosomal protein S34; mitochondrial ribosomal protein S34; Mitochondrial small ribosomal subunit protein mS34; MRPS12; MRP-S12; MRPS34; MRP-S34; rt34; S34mt; Tce2; T-complex expressed gene 2 protein | |
| Full length human recombinant protein of human MRPS34 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.