Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 2179 tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Product Code. 18064382
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18064382
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 0900/50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Selective P2Y1 antagonist
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1454889-37-2
Molecular Formula C11H17N5Na4O9P2
Specifica
Quantity 50 mg
Formula Weight 513.16
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 517.19
Chemical Name or Material MRS 2179 tetrasodium salt
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato