Learn More
MTBP Antibody (2C1E11) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50517
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MTBP Monoclonal antibody specifically detects MTBP in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| MTBP | |
| Monoclonal | |
| 1.1 mg/mL | |
| Western Blot 3 μg/mL | |
| hMTBP, MDM2 (mouse double minute 2)-binding protein, 104kD, Mdm2, transformed 3T3 cell double minute 2, p53 binding protein (mouse) bindingprotein, 104kDa, mdm2-binding protein, MDM2BP | |
| Recombinant full-length human MTBP | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, DNA Repair | |
| 27085 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot | |
| 2C1E11 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur