Läs mer
IKA™ MTT 40.10 Disposable Grinding Chamber
Produktkod. 16268501 Handla allt IKA Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Packaging Quantity:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Pack of 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Packaging Quantity unitSize
16268501 10/Pk. Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16268501 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020015380
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Disposable grinding chamber equipped with a titanium beater.
  • Volume: 40 mL
  • With titanium beater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Grinding Chamber
Capacity (Metric) 40 mL
For Use With (Equipment) Tube Mill
Packaging Quantity 10/Pk.
Weight (Metric) 0.395 kg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.