missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC6 Antibody (CLH5), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11450PE
This item is not returnable.
View return policy
Description
MUC6 Monoclonal antibody specifically detects MUC6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
| MUC6 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 4588 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| CLH5 | |
| Flow Cytometry | |
| gastric mucin, Gastric mucin-6, MUC-6, mucin 6, gastric, mucin 6, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-6 | |
| A synthetic peptide of the Gastric MUC6 tandem repeat sequence (Uniprot: Q6W4X9 ) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto