Learn More
Melford MUG
Product Code. 30018525
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
1 g
25 g
Unit Size:
100mg
1g
250mg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30018525 25 g 25g
30018522 100 mg 100mg
30018523 250 mg 250mg
30018524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30018525 Leverantör Melford Leverantörsnummer M6590025.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fluorescent substrate for β-D-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated from E.
Fluorescent substrate for β-D-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated from E. coli. Fluorescence assay allows quantitation of GUS activity in protein extracts at peak excitation of 365 nm (UV) and a peak emission of 455 nm (blue).
Specifikationer
Quantity 25 g
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.