Learn More
Epredia™ MX35 Ultra+ Low-profile Microtome Blades
Código de producto. 32260597 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 Pk.
Tamaño de la unidad:
Pack of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
32260597 50 Pk. Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 32260597 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 3054835
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
MX35 Ultra+ Disposable Low-profile Microtome Blades are designed for longevity with PTFE hard and extra-hard coatings for an advanced microtome blade that maintains excellent sectioning quality throughout the blade use.
  • Excellent for all FFPE tissue types, especially hard tissue and frozen sections.
  • Unique manufacturing process creates a strong edge for consistent section quality
  • 59% longer than Epredia Ultra blades*
  • 34° Edge angle
  • Two-layer coating for longevity: Extra-hard PTFE and Hard PTFE Proprietary steel hardening treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Microtome Blades
Profile Low
For Use With (Equipment) Low Profile Microtome
Disposable Reusable
Quantity 50 Pk.
Coating PTFE, Steel Hardening Treatment
Cutting Angle 34°
Color Blue
* Based on internal data
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.