Learn More
TOKU-E™ Mycophenolic Acid ReadyMade™ Solution
Description
- CAS Number: 24280-93-1
- Molecular Formula: C17H20O6
- Molecular Weight: 320.34 g/mol
- Storage Conditions: -20°C
- Form: Liquid
- Source: Penicillium stoloniferum
- Spectrum: Anisomycin is active against Gram-negative bacteria and protozoa. It has in vitro activity against dengue and Zika flaviviruses in cell culture
- Mechanism of Action: Mycophenolic Acid blocks inosine monophosphate dehydrogenase in the guanosine monophosphate pathway and suppresses cytokine-induced nitric oxide production
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Mycophenolic Acid |
| CAS | 24280-93-1 |
| Quantity | 10 x 1 mL |
| Shipping Condition | Ice Pack |
| Product Line | ReadyMade™ Solutions |
| Target | Iosine monophosphate dehydrogenase |
| Molecular Formula | C17H20O6 |
| Formula Weight | 320.34 amu |
| Physical Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?