missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MYO7B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 14467-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| MYO7B | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| MYO7B | |
| MYO7B, myosin VIIB | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 17922, 4648, 498834 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q6PIF6, Q99MZ6 | |
| Myo7b | |
| MYO7B Fusion Protein Ag5829 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur