Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS reagent, ≥98%, Solstice
Shop All Honeywell Fluka ProductsTekniske data
Tekniske data
| CAS Max % | 1 |
| Melting Point | 194°C to 198°C (Decomposition) |
| Color | Colorless |
| Quantity | 5 g |
| Chemical Name or Material | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamine dihydrochloride
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?