Learn More
N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15185083 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
Packaging:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
15185083 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15185083 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. R70103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Nitrogen Dioxide Determination (ASTM D-1607)
Kemiske identifikatorer
CAS 1465-25-4
Molecular Formula C12H16Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 259.174
InChI Key MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC Name N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Tekniske data
Packaging Wide Mouth Amber Glass Bottle
Quantity 25 g
Formula Weight 259.18
Grade BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Chemical Name or Material N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.