Specifications
Specifica
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 81.0°C to 84.0°C |
| Color | Beige or Pink to White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (on dry substance) (HPLC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 100 g |
| Beilstein | 21,461 |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents ca.10g/l,hardly soluble in ethanol and ether |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.