Learn More
N(4)-Acetylcytosine, 98%
Product Code. 11375329
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11375329 25 g 25g
11365329 5 g 5g
11385329 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11375329 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20851.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-09-2026
Add to basket
CAS: 14631-20-0 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14631-20-0
Molecular Formula C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.14
MDL Number MFCD00134466
InChI Key IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99309
IUPAC Name N-(2-oxo-1H-pyrimidin-6-yl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=NC(=O)N1
Specifications
Melting Point >300°C
Quantity 25 g
Synonym n4-acetylcytosine, n-acetylcytosine, n-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl acetamide, acetamide, n-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl, n 4-acetylcytosine, n-2-oxo-1h-pyrimidin-6-yl acetamide, n-2-hydroxypyrimidin-4-yl acetamide, n-2-oxo-3h-pyrimidin-4-yl acetamide, 4-acetylamino-1,2-dihydro-2-pyrimidone
Formula Weight 153.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N(4)-Acetylcytosine
RUO – Research Use Only
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.