Learn More
N-(4-Aminobenzenesulfonyl) Sulfamethoxazole, TRC
Product Code. 30134648
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30134648 1 g 1g
30006096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30134648 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA5914801G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135529-16-7
Molecular Formula C16 H16 N4 O5 S2
Molecular Weight (g/mol) 408.45
Synonym 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Imp. B (EP)
IUPAC Name 4-amino-N-[4-[(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfamoyl]phenyl]benzenesulfonamide
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NS(=O)(=O)c3ccc(N)cc3)cc2)c1
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20)
Formula Weight 408.0562
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.