Learn More
N-(4-Iodophenyl)maleamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028082
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11470698 1 g 1g
11480698 5 g 5g
11490698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11470698 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25210.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17280-49-8
Molecular Formula C10H7INO3
Molecular Weight (g/mol) 316.08
MDL Number MFCD00020473
InChI Key KSVGHDGDESFZOK-WAYWQWQTSA-M
Synonym n-4-iodophenyl maleamic acid, 2z-3-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-4-iodoanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-4-iodophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1549960
SMILES [O-]C(=O)\C=C/C(=O)NC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Melting Point 193°C to 194°C
Quantity 1 g
Sensitivity Light sensitive
IUPAC Name (Z)-4-(4-iodoanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
Formula Weight 317.08
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-(4-Iodophenyl)maleamic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.