Learn More
N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide, TRC
Product Code. 30478958
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30478958 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30478958 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM100795250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material N-(4-Methoxy-2-methyl-6-quinolinyl)acetamide
CAS 100795-23-1
Molecular Formula C13H14N2O2
Quantity 250 mg
Synonym 6-Acetamido-4-methoxy-quinaldine
InChI Formula InChI=1S/C13H14N2O2/c1-8-6-13(17-3)11-7-10(15-9(2)16)4-5-12(11)14-8/h4-7H,1-3H3,(H,15,16)
SMILES COc1cc(C)nc2ccc(NC(=O)C)cc12
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Formula Weight 230.1055
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.