Learn More
N-Benzyl-2-chloroacetamide, TRC
Product Code. 30008461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.5g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30008461 2.5 g 2.5g
30007158 5 g 5g
30005073 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30008461 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB5368752.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2564-06-9
Molecular Formula C9 H10 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 183.635
Synonym 2-Chloro-N-(phenylmethyl)acetamide, 2-Chloro-N-benzylacetamide, N-(Chloroacetyl)benzylamine, N-Benzyl-2-chloroacetamide, N-Benzyl-α-chloroacetamide, N-Benzylchloroacetamide, NSC 60743;
IUPAC Name N-benzyl-2-chloroacetamide
SMILES ClCC(=O)NCc1ccccc1
Spécification
Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10ClNO/c10-6-9(12)11-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)
Formula Weight 183.045
Chemical Name or Material N-Benzyl-2-chloroacetamide