Learn More
N-Boc-D-tyrosine, TRC
Product Code. 30338063
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30338063 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30338063 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6678205G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material N-Boc-D-tyrosine
CAS 70642-86-3
Molecular Formula C14H19NO5
Quantity 5 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-D-tyrosine, (R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, (R)-N-tert-Butoxycarbonyltyrosine, BOC-D-Tyrosine, N-tert-Butoxycarbonyl-D-tyrosine, tert-Butoxycarbonyl-D-tyrosine, tert-Butyloxycarbonyl-D-tyrosine
InChI Formula InChI=1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 281.3
Formula Weight 281.1263
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.