Tekniske data
Tekniske data
| Density | 0.9450g/mL |
| Boiling Point | 257.0°C |
| Flash Point | 113°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Quantity | 100 g |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight | 124.19 |
| Percent Purity | 98% |
| Chemical Name or Material | N-Butylimidazole |
Sikkerhed og håndtering
- N-Butylimidazole
- Danger
- Acute toxicity Category 1
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H318-Causes serious eye damage.
- H315-Causes skin irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H330-Fatal if inhaled.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.